Learn More
Terbium(III)-chlorid-Hexahydrad, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756717 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10256540
Marke: Thermo Scientific Acros 199610050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13798-24-8 | Cl3H12O6Tb | 373.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13798-24-8
Summenformel Cl3H12O6Tb
Molekulargewicht (g/mol) 373.37
MDL-Nummer MFCD00149870
InChI-Schlüssel ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name terbium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III) chloride hexahydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Strukturformel TbCl3·6H2O
Merck Index 14, 9157
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: readily soluble in alcohol
Formelmasse 373.38
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis