Learn More
Terbium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388818
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11388818
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041678.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10042-88-3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10042-88-3
Summenformel Cl3Tb
Molekulargewicht (g/mol) 265.28
MDL-Nummer MFCD00011258
InChI-Schlüssel GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name trichloroterbium
SMILES Cl[Tb](Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III) chloride
Schmelzpunkt 588°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,9157
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 265.29
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Terbium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Terbium chloride