Learn More
Terbium(III)-Bromidhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352268
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11352268
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013173.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00049571
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III) bromide hydrate
Schmelzpunkt 170°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 398.65 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton