missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terbinafin-Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30012515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012515 500 mg 500 Milligramm
30011132 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30012515 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT107500500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 78628-80-5
Summenformel C21 H25 N . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 327.89
Synonym Terbinafine Hydrochloride, 1-Naphthalenemethanamine, N-[(2E)-6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), 1-Naphthalenemethanamine, N-(6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-, hydrochloride, (E)-, Bramazil, Bramizil, Lamisil, Muzonal, Terbina
IUPAC-Name (E)-N,6,6-Trimethyl-N-(Naphthalen-1-ylmethyl)Hept-2-en-4-yn-1-amine; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1cccc2ccccc12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Terbinafine hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
Formelmasse 327.1754
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.