Learn More
Terazosin-Hydrochlorid-Dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30421458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30421458 5 g
30414007 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30421458 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT1050055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70024-40-7
Summenformel C19 H25 N5 O4 . Cl H . 2 H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 459.92
Synonym Terazosin Hydrochloride Dihydrate, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]piperazine Monohydrochloride Dihydrate, Terazosin Monohydrochloride Dihydrate
IUPAC-Name [4-(4-Amino-6,7-Dimethoxychinazolin-2-yl)Piperazin-1-yl]-(Oxolan-2-yl)Methanon;Dihydrat;Hydrochlorid
SMILES O.O.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terazosin hydrochloride dihydrate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H25N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2
Formelmasse 459.1885