Learn More
Terazosinhydrochlorid-Dihydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17951946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17951946 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17951946 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0843.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Terazosinhydrochlorid-Dihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terazosin hydrochloride dihydrate
CAS 70024-40-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Terazosin hydrochloride dihydrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H25 N5 O4 . Cl H . 2 H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Terazosin Hydrochloride Dihydrate
InChI-Formel InChI=1S/C19H25N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4
IUPAC-Name [4-(4-Amino-6,7-Dimethoxychinazolin-2-yl)Piperazin-1-yl]-(Oxolan-2-yl)Methanon;Dihydrat;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 459.92
Menge 250 mg
Formelmasse 459,1885 g/mol