missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tepraloxydim-3-hydroxy-glutarsäure 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30324263
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324263 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30324263 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17245005AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tepraloxydim-3-hydroxy-glutaric acid
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tepraloxydim-3-hydroxy-glutaric acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H16 O6
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O6/c11-8(12)5-10(15,6-9(13)14)7-1-3-16-4-2-7/h7,15H,1-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C1CCOCC1
IUPAC-Name 3-Hydroxy-3-(oxan-4-yl)pentandisäure
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 232.23
Menge 1 mL
Formelmasse 232.0947 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.