Learn More
TentaGel™ MB-Br, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 354480050
196.00 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 73342-17-3 Gewicht : 0.00500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10031981
  • 294.00 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Synthese fester Träger
Spezifikation
Spezifikation
Weiß bis gelb
Pulver
Glasflasche
5 g
O-(2-Bromoethyl)polyethylene glycol polymer bound
TentaGel™ MB-Br
0.4 to 0.6mmol/g
140 to 170 Micron
MFCD00217898
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation