Learn More
TentaGel™ MB-Br, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 354480010
Additional Details : CAS : 73342-17-3 Gewicht : 0.00100kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10411022
  • 74.24 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
02-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Synthese fester Träger
Spezifikation
Spezifikation
TentaGel™ MB-Br
Glasflasche
1g
MFCD00217898
Pulver
0.4 to 0.6mmol/g
140 to 170 Micron
Weiß bis gelb
O-(2-Bromoethyl)polyethylene glycol polymer bound
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation