Learn More
Heidolph™ Spannplatte für Kappen
Artikelnummer. 10391532 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
94 mm Außendurchmesser Gewöhnliche Flaschen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
10391532 94 mm Außendurchmesser Gewöhnliche Flaschen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10391532 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 1100100181
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Verwenden Sie den Aktionscode 28026
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Reax 20/4, 20/8 und 20/12
Ermöglicht die Verwendung von gängigen Flaschen mit Außendurchmesser 94 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 94 mm Außendurchmesser Gewöhnliche Flaschen
Produkttyp Spannplatte für Kappen
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit Reax 20/4, 20/8 und 20/12