Learn More
Tenoxicam, TRC
Artikelnummer. 30423524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30423524 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30423524 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT019500250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tenoxicam
CAS 59804-37-4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C13 H11 N3 O4 S2
Menge 250 mg
Synonym Tenoxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, 2H-Thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide','4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-','1,1-dioxide (9CI','ACI), Alganex, Dolmen, Epicotil, Liman, Mobiflex, Oxamen-L, Rexalgan, Ro 12-0068
InChI-Formel InChI=1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
SMILES CN1C(=C(O)c2sccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
IUPAC-Name 4-Hydroxy-2-Methyl-1,1-Dioxo-N-Pyridin-2-ylthieno[2,3-e]Thiazin-3-Carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 337.37
Formelmasse 337.0191
Reinheit (%) >95