Learn More
Tenoxicam, Mikromol™
Artikelnummer. 18073460
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18073460 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18073460 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0247.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Tenoxicam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tenoxicam
CAS 59804-37-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tenoxicam
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H11 N3 O4 S2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Tenoxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
InChI-Formel InChI=1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
SMILES CN1C(=C(O)c2sccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
IUPAC-Name 4-Hydroxy-2-Methyl-1,1-Dioxo-N-Pyridin-2-ylthieno[2,3-e]Thiazin-3-Carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 337.37
Menge 250 mg
Formelmasse 337,0191 g/mol