Learn More
Tenofovir Disoproxil Fumarat, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tenofovir Disoproxil Fumarate |
| CAS | 202138-50-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Tenofovir Disoproxil Fumarate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C19 H30 N5 O10 P . C4 H4 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Tenofovir Disoproxil Fumarate, 5-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid 1,9-bis(1-methylethyl) ester 5-oxide (2E)-2-butenedioate (1:1), 5-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid bis(1-methylethyl) ester 5-oxide (2E)-2-butenedioate (1:1), (R)-5-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid bis(1-methylethyl) ester 5-oxide (E)-2-butenedioate (1:1), GS 4331-05, PMPA Prodrug, Tenfovir disoproxil fumarate, Tenofovir DF, Tenofovir disoproxil fumarate, Virea, Viread, BPPF |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H30N5O10P.C4H4O4/c1-12(2)33-18(25)28-9-31-35(27,32-10-29-19(26)34-13(3)4)11-30-14(5)6-24-8-23-15-16(20)21-7-22-17(15)24;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,12-14H,6,9-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t14-;/m1./s1 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | CC(C)OC(=O)OCOP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCOC(=O)OC(C)C.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Mehr anzeigen |