Learn More
Thermo Scientific™ Temsirolimus, 99+%
A Rapamycin derivative with anti-cancer activity that inhibits mTOR
293.69 CHF - 693.65 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 162635-04-3
Formelmasse 1030.29g/mol
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
Format Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) A Rapamycin derivative with anti-cancer activity that inhibits mTOR
Beschreibung White to Off-white
Assay ≥99%
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15445829
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
J63654.MC
100 mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
774.45 CHF
693.65 CHF / 100 Milligramm
Sparen 80.80 CHF
10% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
15435829
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
J63654.MB
25 mg
293.69 CHF
25 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
15455829
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
J63654.MF
50 mg
520.98 CHF
50 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
162635-04-3
-30°C to -10°C
A Rapamycin derivative with anti-cancer activity that inhibits mTOR
≥99%
1030.29g/mol
Powder
White to Off-white
Spezifikation
White to Off-white
Powder
162635-04-3
1030.29g/mol
-30°C to -10°C
A Rapamycin derivative with anti-cancer activity that inhibits mTOR
C56H87NO16
≥99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Store at -20°C