Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Rosafarbene Kryo-Handschuhe, Länge bis Handgelenk
Artikelnummer. 16358255
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Mittel
Länge (angloamerikanisch):
11 bis 13 in.
Länge (metrisch):
28 bis 33 cm
Produkttyp:
Kryo-Handschuhe
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Länge (angloamerikanisch) Länge (metrisch) Produkttyp Packungsgröße
16358255 Mittel 11 bis 13 in. 28 bis 33 cm Kryo-Handschuhe 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16358255 Lieferant Tempshield™ Lieferanten-Nr. PWRM
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).
  • Kryogener Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F)
  • Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau ermöglichen ein Höchstmaß an thermischem Schutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
  • Das leistungsstarke, Thermofutter leitet die Feuchtigkeit von den Händen weg und sorgt für Tragekomfort über längere Zeiträume hinweg
  • Ideal für Anwendungen, bei denen die Funktion wichtig und die Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist
  • Nicht für das Eintauchen in flüssigen Stickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten vorgesehen
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420, EN 511
Beschreibung Länge bis Handgelenk
Farbe Rosa
Hand Spezifisch
Produkttyp Kryo-Handschuhe
Größe Mittel
Norm EN 388 Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Trockeneis, Tief-/Ultratiefkühlgeräte und geschlossene kryogene Systeme
Serie Cryo-Gloves™
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -320 °F
Min. Temperatur (metrisch) -196 °C
Länge (angloamerikanisch) 11 bis 13 in.
Länge (metrisch) 28 bis 33 cm