Learn More
TEMPO, TRC
Artikelnummer. 30133267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
500 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133267 5 g 5 Gramm
30135868 500 g 500 Gramm
30006302 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133267 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT0178505G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2564-83-2
Summenformel C9 H18 N O
Molekulargewicht (g/mol) 156.25
Synonym 1-Piperidinyloxy, 2,2,6,6-tetramethyl- (9CI, ACI), 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy (ACI), Piperidinooxy, 2,2,6,6-tetramethyl- (7CI, 8CI), 1,1,5,5-Tetramethylpentamethylene nitroxide, 1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-oxylpiperidine, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperadoxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidine-N-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinoxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidyloxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-N-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxide, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxide radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxyl radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine nitroxide, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine nitroxide radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine oxide, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidino-1-oxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinoxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinoxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinoxyl radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyl 1-oxide, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyl-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyl-N-oxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyloxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidoxyl, HO 6, T 3751, Tanan, Tanane, Tempo, TMPO
IUPAC-Name 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin
SMILES CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TEMPO
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H18NO/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11/h5-7H2,1-4H3
Formelmasse 156.1388
Reinheit (%) >95%