Learn More
Cytiva illustra™ TempliPhi™ Sequence Resolver Kit
Verwendet modifizierte Nukleotide in der isothermen Rolling Circle Amplifikation (RCA), um Ergebnisse, die mit schwer zu sequenzierenden Matrizen erzielt wurden, zu verbessern
Marke: Cytiva 28-9035-29
408.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Probenpuffer, Reaktionspuffer und Enzym-Mix
Beschreibung
- Vorbereitung ohne Kultur aus Bakterienkolonien, Glycerinkultur oder gereinigte DNA spart Zeit und Reagenzien
- Erfordert einen Arbeitsaufwand von 20 Minuten
- Ausgezeichnete Verarbeitungsleistung bei der Sequenzierung, womit Probleme mit dem Stoppen und der Komprimierung von Sequenzierungen, die mit schwierigen Matrizen im Zusammenhang stehen, gelöst werden
- Erhöht den Sequenzierungserfolg schwieriger Matrizen mit einer Leselänge von bis zu 820 bp Phred 20 .
- Für den direkten Einsatz in Zyklussequenzierungsreaktionen ohne Reinigung
- Erhältlich in den Größen20, 50 und 500 Reaktionen
Spezifikation
Das Kit bei -70 °C lagern. Das Enzymgemisch muss bei -70 °C gelagert werden; alle anderen Komponenten bei -20 °C. Tauen Sie die Komponenten auf Eis auf und halten Sie die Handhabungstemperatur bei 0 °C bis 4 °C | |
Amplifikation schwieriger Templates zur erfolgreichen DNS-Sequenzierung. | |
20 Reaktionen | |
18 h |
Das illustra TempliPhi Sequence Resolver Kit verwendet die hochgradig prozessive DNS-Polymerase Phi29 mit Strang-Verdrängung und modifizierten Nukleotiden zur Amplifikation zirkulärer Templates für das darauffolgende Sequenzieren. | |
1 X 90 μl Probenpuffer, 1 x 90 μl Reaktionspuffer, 1 x 90 μl Enzymmischung | |
illustra TempliPhi Sequence Resolver Kit |