Learn More
Hanna Instruments™ Temperaturmessgerät
Artikelnummer. 10406891
Click to view available options
Displaytyp:
Duale Anzeige der Leitfähigkeit/TDS mit Temperatur
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10406891
Marke: Hanna Instruments™ HI98312
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schwimmen oben, wenn sie versehentlich ins Wasser fallen. Das Hanna Instruments™ DiST™-Messgerät gewährleistet dank seiner Beständigkeit gegenüber Verunreinigungen durch Salzablagerungen in der Probe eine höhere Genauigkeit.
Diese wasserdichten Messgeräte schwimmen bei versehentlichem Fallenlassen ins Wasser. Auswahl zwischen unterem und oberem Messbereich für Leitfähigkeit/TDS. Das zweizeilige LCD zeigt gleichzeitig auch die Temperatur an. Zu den besonderen Vorzügen gehören ein einstellbarer Temperaturkoeffizient und ein einstellbares Verhältnis TDS/Leitfähigkeit (ab 0.45 aufwärts).
  • Gleichzeitige Anzeige von Leitfähigkeit/TDS und Temperatur
  • Taste HALTEN zum „Einfrieren“ des Messwerts auf dem Display
  • Schaltet sich automatisch aus
  • Automatische Kalibrierung
  • Automatische Temperaturkompensation
Spezifikation
Bereich (Leitfähigkeit) 0.00 bis 20.00 mS/cm
Auflösung (Leitfähigkeit) 0.01 mS/cm
Bereich (TDS) 0.00 bis 10.00 g/l (ppt)
Auflösung (TDS) 0.01 g/l (ppt)
Genauigkeit (TDS) ±2 % der Originalgröße
Temperaturbereich (metrisch) 0,0 °C° bis 60,0 °C°
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Genauigkeit (Temperatur) ±0.5 °C (±1 °F)
Displaytyp Duale Anzeige der Leitfähigkeit/TDS mit Temperatur
Abmessungen (L x B x H) 163 x 40 x 26 mm
Gewicht (metrisch) 100 g
Gewährleistung 1 Jahre
Sondentyp HI73311 austauschbare EC/TDS-Graphitelektrode (inklusive)
Typ Temperaturtester
Akkulaufzeit Ungefähr 100 h. kontinuierliche Nutzung, automatische Abschaltung nach 8 Minuten ohne Nutzung
Spannung 1.5 V