Learn More
Memmert™ Temperaturbeschränkung für UN30
Optionale Temperaturbeschränkung zwischen 60 °C und 250 °C.
Marke:  Memmert™ UN30A8
150.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17530056
  • 159.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
  • Zubehör
  • 1 Wahl
  • Temperaturen: 60 °C, 70 °C, 80 °C, 95 °C, 100 °C, 120 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C oder 250 °C
Spezifikation
Spezifikation
UN30 Ofen
Temperaturbeschränkung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Temperaturbeschränkung für UN30 > Kann verwendet werden mit: UN30