Learn More
Memmert™ Temperaturbeschränkung für UF55plus
Artikelnummer. 17579465 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
UF55plus Ofen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17579465
Marke: Memmert™ UF55plusA8
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optionale Temperaturbeschränkung zwischen 60 °C und 250 °C.
  • Zubehör
  • 1 Wahl
  • Temperaturen: 60 °C, 70 °C, 80 °C, 95 °C, 100 °C, 120 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C oder 250 °C
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) UF55plus Ofen
Typ Temperaturbeschränkung