Learn More
Memmert™ Temperaturprofil Schreib-/Leseeinheit (PC/Chipkarte) bis zu 40 Ramps, für Ctc256
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Datenausgabe:
Bis zu 40 Ramps
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Programmierung über PC
- Zum Schreiben und Lesen von der Chipkarte
- Bis zu 40 Ramps
Spezifikation
Spezifikation
| Datenausgabe | Bis zu 40 Ramps |
| Beschreibung | Bis zu 40 Ramps, Programmierung über PC |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Modelle 200, 400, 500, 108, 153, 246, 256 |
| Typ | Temperaturprofileinheit |