Learn More
BOLA Temperaturfühler K mit SMP-Anschluss
Beschreibung
- Thermoelement K (Ni Cr + Ni) in einem PTFE-ummantelten Edelstahlrohr (1.4571).
- Temperaturfühler 8 mm, Spitze spitz, Kragenring 12 mm. Mit grünem PFA-beschichtetem Kabel (Länge: 1,5 m) und SMP-Stecker.
- Typische Reaktionszeiten:
- T 50: ca. 25 Sekunden
- T 90: ca. 59 s
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Länge (metrisch) Kabel | 200 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 240 mm |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -200 °C bis +250 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | -200°C bis +250 °C |