Learn More
Dostmann Electronic™ Temperaturfühler
Artikelnummer. 10559625
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
130 mm
220 mm
300 mm
Temperaturbereich (metrisch):
−200 bis 1100 °C
−40 bis 400 °C
-100°C bis +1100 °C
-200°C bis +1100 °C
Durchmesser (metrisch) Sonde:
1 mm
1,5 mm
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Temperaturbereich (metrisch) Durchmesser (metrisch) Sonde unitSize
10559625 300 mm -100°C bis +1100 °C 1,5 mm 1 Stück
10335548 220 mm -200°C bis +1100 °C 3 mm 1 Stück
10661366 300 mm -100°C bis +1100 °C 3 mm 1 Stück
11894392 120 mm −40 bis 400 °C 3 mm 1 Stück
11836850 130 mm −200 bis 1100 °C 1 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10559625 Lieferant Dostmann Electronic™ Lieferanten-Nr. 60100501
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Dostmann Electronic™ Eintauchtemperaturfühler eignet sich für Temperaturmessungen in Flüssigkeiten und pulverförmigen Materialien.
  • Typ K nach EN 60584-1
  • NiCr-Ni
  • Mineralisoliert
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Sonde 1,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für flüssige, gasförmige und weiche Produkte
Enthält Griff und Kabel
Länge (metrisch) 300 mm
Produkttyp Temperaturfühler
Beschreibung Nicht flexible Sonde
Temperaturbereich (metrisch) -100°C bis +1100 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) P410 / TC301 / TC309 / Mini-K