Learn More
Thermographic™ Messstreifen zur Temperaturmessung
Thermographic™ Etiketten zur Temperaturmessung zeigen die aktuelle Temperatur an. Das Etikett zur Temperaturmessung kann je nach Bedarf zur Überwachung und Anzeige der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
Marke:  Thermographic™ M01ETHE099D01P1
13.29 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11700929
  • 21.20 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wärmeempfindlicher Aufkleber mit vielen Temperaturmesspunkten
  • Adhäsiv
  • Irreversibel
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermographic™ Messstreifen zur Temperaturmessung > Temperature Range: 99deg.C