Learn More
Dostmann Electronic™ Temperatur-Feuchtigkeitsmessgerät
Artikelnummer. p-8009171
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
130 x 70 x 25 mm
170 x 50 x 17 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10543113
Marke: Dostmann Electronic™ 50200560
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses robuste, zuverlässige und gebrauchsfertige Gerät für die Temperaturfeuchte ist ein perfekt entwickeltes Gerät für Klimamessungen (HLK-Abzweig).
  • Perfekt konstruiertes Gerät für Klimamessungen (HLK-Verzweigung).  
    • Die Messgeräte sind perfekt für die Messung des Raumklimas (HLK)
    • Zur Erkennung kritischer Umgebungen mit Temperatur-Luftfeuchtigkeit: Schimmel-Risiko in Wohnräumen
    • Der flexible Kombinationssensor von P330 eignet sich hervorragend für Messungen an schwer zugänglichen Stellen
Spezifikation
Typ Thermohygrometer
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 bis 100 %
Genauigkeit ±3 %
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +70 °C
Temperaturgenauigkeit ±0.5 °C
Displaytyp LCD
Material Kunststoff
Abmessungen (L x B x H) 170 x 50 x 17 mm
Gewicht (metrisch) 130 g