Learn More
Dostmann Electronic™ Temperatur-Feuchtigkeitsmessgerät
Artikelnummer. 10736840
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
130 x 70 x 25 mm
170 x 50 x 17 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10736840
Marke: Dostmann Electronic™ 50000330
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses robuste, zuverlässige und gebrauchsfertige Gerät für die Temperaturfeuchte ist ein perfekt entwickeltes Gerät für Klimamessungen (HLK-Abzweig).
  • Perfekt konstruiertes Gerät für Klimamessungen (HLK-Verzweigung).  
    • Die Messgeräte sind perfekt für die Messung des Raumklimas (HLK)
    • Zur Erkennung kritischer Umgebungen mit Temperatur-Luftfeuchtigkeit: Schimmel-Risiko in Wohnräumen
    • Der flexible Kombinationssensor von P330 eignet sich hervorragend für Messungen an schwer zugänglichen Stellen
Spezifikation
Typ Thermohygrometer
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 bis 100 %
Genauigkeit ±3 %
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +70 °C
Temperaturgenauigkeit ±0.5 °C
Displaytyp LCD
Material Kunststoff
Abmessungen (L x B x H) 130 x 70 x 25 mm
Gewicht (metrisch) 130 g