Learn More
Dostmann Electronic™ Temperatur-Feuchtigkeitsmessgerät
Dieses robuste, zuverlässige und gebrauchsfertige Gerät für die Temperaturfeuchte ist ein perfekt entwickeltes Gerät für Klimamessungen (HLK-Abzweig).
Marke: Dostmann Electronic™ 5020-0560
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Perfekt konstruiertes Gerät für Klimamessungen (HLK-Verzweigung).
- Die Messgeräte sind perfekt für die Messung des Raumklimas (HLK)
- Zur Erkennung kritischer Umgebungen mit Temperatur-Luftfeuchtigkeit: Schimmel-Risiko in Wohnräumen
- Der flexible Kombinationssensor von P330 eignet sich hervorragend für Messungen an schwer zugänglichen Stellen
Spezifikation
Thermohygrometer | |
±3 % | |
±0.5 °C | |
Kunststoff | |
130 g |
0 bis 100 % | |
-40 °C bis +70 °C | |
LCD | |
170 x 50 x 17 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dostmann Electronic™ Temperatur-Feuchtigkeitsmessgerät > Abmessungen: 170 mm L x 50 mm B x 17 mm H
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur