Learn More
SI Analytics™ Temperature-Controlled Titration Vessel
Artikelnummer. 10197949 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
30 bis 150 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10197949 30 bis 150 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10197949 Lieferant SI Analytics™ Lieferanten-Nr. 285216060
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SI Analytics™ Temperature-Controlled Titration Vessel is constructed of double jacket glass and includes a removable head.
  • Temperature-controlled
  • Double jacket glass vessel
  • With removeable head
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Double Jacket Glass
Typ Titrationsgefäß
Enthält Removable head
Material PP/PTFE
Größe 6 x NS 14.5 drillings
Volumen (metrisch) 30 bis 150 ml