Learn More
Memmert™ Temperaturzubehör für Vakuumschrank
Eine Reihe gekühlter Inkubatoren mit integrierter Peltier-Technologie
Marke: Memmert™ HPP110V3
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Eine Reihe gekühlter Inkubatoren aus robustem, hygienischem Edelstahl (430) mit Peltier-Technologie mit adaptivem, Fuzzy-gestütztem Mikroprozessor-PID-Regler. Für die stufenlose Kontrolle von Peltier Heiz- und Kühlsystemen ohne Kältemittel. Zwei PT-100 Sensoren der Klasse A in 4-Drahtschaltung zur Funktionsübertragung sowie ein Sieben-Tage-Programm- und Rampentimer für bis zu 40 Rampen, jeweils einstellbar von 1 min bis 999 h Displayauflösung für Sollwert, Istwerte und Übertemperatur 0.1 °C. Mehrfacher Übertemperaturschutz mit akustischem und optischem Alarm: digitaler elektronischer Übertemperaturregler Klasse 3.3 für Min.-/Unter- und Max.-/Übertemperatur, automatische Sicherheitsfunktion für Über- und Untertemperatur. Langzeitdokumentation durch Ringspeicher als Datenlogger über 6 Monate – 1,024 kB. Eine parallele Druckerschnittstelle für PCL3-kompatible Tintenstrahldrucker plus RS232, alternativ RS485, inklusive Software Celsius 2005. Speicherkarte für 40 RAMP 32 kB und verarbeitet Kalibrierzertifikat für 10 °C und 37 °C.Spezifikation
Models 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060 | |
-10°C to +80°C | |
Loop Interface | |
4 to 20 mA |