Learn More
MAPA™ TempDex 710 Nitrile Glove
Artikelnummer. p-7226653
Click to view available options
Größe:
7
9
11
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. 17668526
Marke: MAPA™ 34710037
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
TempDex 710 are for high dexterity and thermal protection.
  • Besondere Vorteile
    • Der dünne, anatomisch geformte Handschuh sorgt für Fingerfertigkeit
    • Geeignet für Langzeitnutzung: Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
    • Silikonfrei, um Spuren und Schäden auf Metallblechen und Glas vor dem Lackieren zu verhindern
    • Erhältlich in Automatenverpackungen
  • Besondere Merkmale
    • Noppenprägung für bessere Isolierung und besseren Halt
  • Anwendungen
    • Keramik- und Kunststoffindustrie
      • Handhabung von Verbundwerkstoffen nach der Wärmeverarbeitung
    • Andere Branchen
      • Handhabung von Formen in der Keramikindustrie
      • Handhabung von heißem Stahl nach dem Schweißen
      • Handhabung heißer Rohrleitungen
    • Baubranche (Heizungstechniker/Klempner)
      • Wartung von Rohren und Heizgeräten
Spezifikation
Anwendungen Industriell
Farbe Gelb, Schwarz
Material Nitril
Größe 7
Zur Verwendung mit (Anwendung) Handhabung von Verbundwerkstoffen nach der Wärmeverarbeitung
Grip Design Noppen
Auskleidung Nahtlose Textilunterstützung
Menge 50/Karton
Beständig gegen Abrieb