Learn More
MAPA™ Temp-Tec™ NL-56 chemisch beständige Handschuhe mit thermischer Dämmung
Artikelnummer. p-9490002 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
Packungsgröße:
1 Paar
1 Stück
Artikelnummer. 11790209
Marke: MAPA™ 4021131
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die schwerere Allzweck-Konstruktion bietet chemische Beständigkeit gegen Säuren und aliphatische Lösungsmittel. Das Doppelstrick-Baumwollfutter schützt die Hände bei Anwendungen mit hohen Temperaturen.
Schutz vor extremen Temperaturen
  • Die schwerere Allzweck-Konstruktion bietet chemische Beständigkeit gegen Säuren und aliphatische Lösungsmittel
  • Ein Doppelstrick-Baumwollfutter schützt die Hände bei Anwendungen mit hohen Temperaturen
  • Eine Neoprenbeschichtung mit aufgerauter Oberfläche verbessert die Griffigkeit bei nassen oder rutschigen Gegenständen
  • Verlängerte 14 Zoll-Stulpe für zusätzlichen Armschutz
  • FDA-Zulassung, Standard 21 CFR
Compliance
Entspricht 21 CFR, 170-199.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR 170-199
Coating Material Neopren
Farbe Schwarz, Blau
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Größe 9
Temperature (Metric) Max 300 °F
Norm EN 388 2212
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES ACJKL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kesselraumarbeiten, chemische Behandlung, Handhabung von heißen Rohren, Dampfreinigung und Polymerextrusion
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Doppelstrick-Baumwolle
Serie Temp-Tec™ NL-56
Yarn Gauge 15
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 35,6 cm