Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Temozolomide |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 194.15 |
| InChI-Schlüssel | BPEGJWRSRHCHSN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN1N=NC2=C(N=CN2C1=O)C(N)=O |
| IUPAC-Name | 3-methyl-4-oxo-3H,4H-imidazo[4,3-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carboxamide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 194.15 |