Learn More
TEMED, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15558244 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 ml
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15558244 50 ml Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15558244 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 409802
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TEMED
Namenshinweis Katalysator für Polyacrylamid-Gele
CAS 110-18-9
Flammpunkt 10.00 °C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H16N2
Menge 50 ml
Relative Dichte 1 l = 0.78 kg
Synonym n,n,n',n'-Tetramethylethylenediamin, 1,2-bis-Dimethylaminoethan, Tetramethylethylendiamin, Tetramethyldiaminethan, Propamin d, n1,n1,n2,n2-Tetramethylethan-1,2-diamin, 1,2-Ethandiamin, n,n,n',n'-Tetramethyl, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
InChI-Schlüssel KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCN(C)C
IUPAC-Name N,N,N',N'-Tetramethylethan-1,2-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 116.208
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Formelmasse 116.21
Güte UltraPure Bioreagenz