Learn More
TEMED, ca. 99 %, molekularbiologisches Reagenz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486491 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 ml
100 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486491 25 ml 25 Milliliter
11406501 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486491 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219401925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.85 CHF
    57.94 CHF / 25 Milliliter
    Sparen 2.91 CHF
    4% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin wird verwendet, um die Bildung von freien Radikalen aus Ammoniumpersulfat oder Riboflavin zu katalysieren
Chemical Identifiers
CAS 110-18-9
Summenformel C6H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 116.208
MDL-Nummer MFCD00008335
InChI-Schlüssel KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-Tetramethylethylenediamin, 1,2-bis-Dimethylaminoethan, Tetramethylethylendiamin, Tetramethyldiaminethan, Propamin d, n1,n1,n2,n2-Tetramethylethan-1,2-diamin, 1,2-Ethandiamin, n,n,n',n'-Tetramethyl, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC-Name N,N,N',N'-Tetramethylethan-1,2-diamin
SMILES CN(C)CCN(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin
Namenshinweis FTIR
Dichte 0,775 g/ml bei 20 °C
Prozentgehaltsbereich Ungefähr 99 %
Menge 25 ml
Formelmasse 116.2
Güte Reagenz für die Molekularbiologie
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine, molecular biology reagent
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N',N'-tetramethylethylehtylenediamine