missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Telmisartan, TRC

Codice prodotto. 18071420
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
10 mg
Dimensione della confezione:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
18071420 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18071420 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT01700010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 144701-48-4
Summenformel C33 H30 N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 514.62
Synonym 4'-[(1,4'-Dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-[[4-Methyl-6-(1-methyl-2-benzimidazolyl)-2-propyl-1-benzimidazolyl]methyl]-2-biphenylcarboxylic acid, BIBR 277, BIBR 277SE, Kinzalmono, Micardis, Pritor, Telday, Telmisartan, Telsar, Telsite
IUPAC-Name 2-[4-[[4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-2-propylbenzimidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzoesäure
SMILES CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)O)c5nc6ccccc6n5C

Specifica

Chemischer Name oder Material Telmisartan
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-35-31-21(2)18-24(32-34-27-12-7-8-13-28(27)36(32)3)19-29(31)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)
Formelmasse 514.2369
Reinheit (%) >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.