missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tellur-Standard-Metalllösung 1000 ppm, für AAS, Lösung mit 20 %HCl, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Spezifikation
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Menge | 500 mL |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssig |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'