Learn More
Tellur(IV)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10042910
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7446-07-3
O2Se
110.97
MFCD00003562
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
24007
Selendioxid
O=[Se]=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7446-07-3
O2Se
110.97
MFCD00003562
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
24007
Selendioxid
O=[Se]=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1245°C
Chemischer Name oder Material Tellurium(IV) oxide
Schmelzpunkt 733°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel TeO2
Merck Index 15, 9265
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and alkalies,slightly soluble in diluted acids
Formelmasse 159.6
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Glasflasche
Dichte 5.67g/mL