Learn More
Tellur(IV)-oxid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15441007
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15441007 250 g 250 Gramm
11301868 10 g 10 Gramm
11311868 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15441007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011821.30
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7446-07-3 | O2Te | 159.60 g/mol
Tellurium(IV) oxide is also used in devices which can convert light into sound (acousto-optic material). Glasses made of tellurium oxide have high refractive indices and transmit into mid-IR region. It is used to make glasses with special properties. It is useful in optical waveguides and optical fiber amplification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-07-3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tellurium(IV) oxide
Schmelzpunkt 733°C
Namenshinweis (metals basis)
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Summenformel O2Se
MDL-Nummer MFCD00003562
Merck Index 14,9123
Synonym selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
Löslichkeitsinformationen Soluble in strong acids and alkali. Insoluble in water.
InChI-Schlüssel JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Se]=O
IUPAC-Name Selendioxid
Molekulargewicht (g/mol) 110.97
PubChem CID 24007
Formelmasse 159.6
Reinheit (%) 99.995%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.8