Learn More
Tellur(IV)-oxid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311868
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11311868
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011821.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7446-07-3 | O2Te | 159.60 g/mol
Tellurium(IV) oxide is also used in devices which can convert light into sound (acousto-optic material). Glasses made of tellurium oxide have high refractive indices and transmit into mid-IR region. It is used to make glasses with special properties. It is useful in optical waveguides and optical fiber amplification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-07-3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tellurium(IV) oxide
Schmelzpunkt 733°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.995% metal basis
Summenformel O2Te
MDL-Nummer MFCD00011263
Synonym tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq
Löslichkeitsinformationen Soluble in strong acids and alkali. Insoluble in water.
InChI-Schlüssel LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Te]=O
IUPAC-Name Tellurdioxid
Molekulargewicht (g/mol) 159.60
PubChem CID 62638
Formelmasse 159.6
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.8
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.