Learn More
Tellur(IV)-bromid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365737
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11365737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043439.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 10031-27-3 | Br4Te | 447.22 g/mol
Tellurium tetrabromide it acts as a chemical and organic intermediate. It is also acts a conductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-27-3
Summenformel Br4Te
Molekulargewicht (g/mol) 447.22
MDL-Nummer MFCD00049575
InChI-Schlüssel PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium tetrabromide, tellurium iv bromide, tellurium bromide tebr4 , t-4, unii-7a29efj1af, 7a29efj1af, tetrabromo-, e4-tellane, tebr4, acmc-1bozh, tellurium iv bromide, ultra dry
PubChem CID 82311
IUPAC-Name Tetrabrom-λ⁴-tellan
SMILES Br[Te](Br)(Br)Br
Spezifikation
Siedepunkt 420°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Tellurium (IV) bromide
Schmelzpunkt 380°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2923
Merck Index 14,9125
Löslichkeitsinformationen It reacts with water and ethanol.
Formelmasse 447.27
Reinheit (%) 99.999%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.31 g/mL at 15°C