Learn More
Tellur AAS-Standard, 1000 mg/l Te in HNO3 10 %, Honeywell Fluka™
Marke:  Honeywell Fluka E4075-500ML
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16684394
  • 81.76 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tellurium AAS Standard
500 mL
1.02 g/cm3
<2