Learn More
Thermo Scientific™ Teleshake 1536-8 Magnetischer Mikrotiterplattenschüttler
Thermo Scientific™ Teleshake 1536-8 Magnetische Mikrotiterplattenschüttler mit verschleißfreiem Magnetantrieb ermöglichen kraftvolle Resonanzschüttlungen bis zu 8500 Umdrehungen.
6550.00 CHF - 8200.00 CHF
Produktcode | Marke | Modell | Spannung | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Spannung | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11859022
|
Thermo Scientific™
50101683 |
Teleshake 1536-8 | 230 V | EU-Stecker |
6550.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10367042
|
Thermo Scientific™
50101688 |
Teleshake 1536-LIFT | 230 V | EU-Stecker |
8200.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Teleshake 1536-8 Magnetische Mikrotiterplattenschüttler mit verschleißfreiem Magnetantrieb ermöglichen kraftvolle Resonanzschüttlungen bis zu 8500 Umdrehungen. Sie sind für integrierte Schüttelanwendungen ferngesteuert und eignen sich für 1536- und 384-Well-Mikrotiterplatten.
- Beschleunigung bis 40×g im Resonanzbereich mit einem Minimum an bewegten Massen, was zu einer geringen Übertragung von Schwingungen auf die jeweiligen Aufstellflächen führt
- Einfache Integration in automatisierte Systeme und Plattformen dank kleiner Stellfläche
- Gleichzeitige Steuerung von bis zu 14 Schüttlern über eine RS232-Schnittstelle
- Schnelles und extrem leises Schütteln bei bis zu 40×G im Resonanzbereich
- Einstellbare Amplitude von 0.1 bis 1 mm
- Erhältlich mit Gewinden und Bohrungen für 6 oder 8 Positionierungswinkel zur Montage auf Roboter-Werkbänken
- Elektromechanischer Mechanismus zum sicheren Verriegeln von Mikrotiterplatten
Spezifikation
4000 bis 8500 U/min |