Learn More
BRAND™ Füllschlauch für Dispensette™ S / S Organic
Diese aus FEP hergestellten Teleskopfüllschläuche lassen sich an verschiedene Flaschenhöhen anpassen.
Marke: BRAND™ 708218
Additional Details : Gewicht : 0.01800kg
Beschreibung
- FEP
Spezifikation
FEP | |
1/Pckg. | |
7.6 mm |
25, 50, 100 ml Nennkapazität | |
Von 170 bis 330 mm |