Learn More
Invitrogen™ Human TEK (TIE2), GST Tag Recombinant Protein
Human TEK (TIE2), GST Tag Recombinant Protein
830.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000450 |
---|---|
Gen-Alias | TEK (Tie2) |
Kinase-Familie | TIE Kinase Family |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11593477
|
Invitrogen™
PV3628 |
10μg |
830.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15438473
|
Invitrogen™
PR6314A |
100μg |
2610.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10681175
|
Invitrogen™
PV4199 |
1mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
TEK signaling appears to be critical for endothelial cell-smooth muscle cell communication in venous morphogenesis, and defects in TEK are associated with inherited venous malformations.
Spezifikation
NP_000450 | |
TIE Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
TEK (Tie2) | |
Human | |
GST Tag |