Learn More
Invitrogen™ TEK (TIE2) [R849W] Recombinant Human Protein
Human TEK (TIE2) R849W, C-terminal fragment, amino acids Q771-A1124 (as in NCBI/Protein entry NP_000450.1) with a R849W mutation, N-terminal GST-HIS6 fusion protein with a 3C cleavage site, expressed in Sf9 insect cells.
574.00 CHF - 8710.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
Zusammensetzung 50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol
Molekulargewicht 69.0kDa
Lagerungsbedingungen Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Gen-Alias TEK, TIE-2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15401214
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6226
10μg
574.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15408893
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6227
100μg
1942.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15418893
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6228
1mg
8710.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
69.0kDa
TEK, TIE-2
Human
GST Tag, His Tag
50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
aa 771-1124
Recombinant
Videos