Learn More
Techne™ Eintauchkühler, Kühler mit Eintauchsonde
Artikelnummer. 15385253
Click to view available options
Länge (metrisch) Schlauch:
85 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15385253
Marke: Techne™ 1457609
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schnelles Abkühlen von Flüssigkeiten auf bis zu -31 °F
Eintauchkühler werden gemeinsam mit Techne™ Einhängethermostaten verwendet und erreichen Temperaturen von -4 °F (-20 °C) oder -31 °F (-35 °C). Die Eintauchkühlsonde kann mit einer speziell entwickelten Montagehalterung (im Lieferumfang enthalten) sicher in der Ecke von Techne™ Kalibrierbädern befestigt werden. Die Kühlsonde leitet die Wärme aus der Flüssigkeit, sobald sie im Bad platziert ist. Die Kühler arbeiten am effizientesten, wenn Flüssigkeit über die Kühlsonde geleitet wird. Andere Bäder können ebenfalls verwendet werden, solange der flexible Schlauch an der Kühlsonde nicht mit der Flüssigkeit in Kontakt kommt.
Specifications
Temperaturbereich -35 °C
Modell RU-500
Länge (metrisch) Schlauch 85 mm
Spannung 115 V