Learn More
Masterflex™ Masterflex T-Anschlussstutzen für L/S 18 I/P 73, 70 B/T 86, Polypropylen, 9,5 mm-Schlauchtülle
Die T-Steckverbinder mit Schlauchtülle sind für eine schnelle und einfache Montage konzipiert. Kombinieren Sie dieser einfachen und wirtschaftlichen Anschlüsse mit flexiblen Masterflex Schläuchen zur Verwendung in Niederdruckanwendungen
Marke:  Masterflex™ 06294-40
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12459630
  • 67.45 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • Keine Werkzeuge für die Montage erforderlich
  • Auswahl aus einer Vielzahl von Materialien für eine verbesserte Kompatibilität
  • T-Schlauchverbinder sind ideal für flexible Schläuche
  • Autoklavierbar
Specifications
Specifications
Ja
55 mm
Nur Autoklav
10 mm (Anschluss 1), 10 mm (Anschluss 2), 10 mm (Anschluss 3)
Weniger als 30 psi
Polypropylen
Anwendungen mit geringem Druck
40 mm
Durchsichtig
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers