Learn More
Kimberly-Clark™ Fluidshield™ beschlagfreie Maske für Arbeitsabläufe mit Rundum-Spritzschutz™ Visier
Kimberly-Clark™ Labormasken bieten den für die Laborumgebung wesentlichen Prozessschutz und Komfort.
auf Anfrage
Spezifikation
Farbe | Orange |
---|---|
Sterilität | Nicht steril |
Zertifizierung/Konformität | ISO 14001, ISO 9001; Nur für industrielle Anwendungen |
Enthält | Wraparound Splashguard™ Blendschutzvisier (atmungsaktive Folie widersteht dem Eindringen von Flüssigkeiten), weiches Schaumstoffband, Bänder |
Latexfrei | Ja |
Beschreibung
KIMBERLY-CLARK™ TECNOL™ FLUIDSHIELD™ plissierte Gesichtsmasken
- Stellen Sie grundlegende Sicherheit und Komfort für Personen und Prozesse in Laborumgebungen bereit, in denen das Risiko von Blut- oder Flüssigkeitsspritzern besteht.
- Die plissierten Gesichtsmasken bieten nahtlosen Schutz für Personen und Prozessen, wann und wo es darauf ankommt.
- Reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko und sorgen Sie gleichzeitig für hervorragende Atmungsaktivität, damit sich der Träger effektiver auf seine Arbeit konzentrieren kann.
- FLUIDSHIELD™ Chirurgische Masken verwenden hochwertiges orangefarbenes LONCET™-Material, das sowohl atmungsaktiv als auch gegen Flüssigkeit vom Typ IIR (EN14683) geschützt ist.
- Das durchsichtige SPLASHGUARD™ Visier, das an der Maske befestigt ist, schützt die Augen effektiv vor Blut- oder Flüssigkeitsspritzern.
- Die FLUIDSHIELD™ Masken sind mit einer schützenden fusselarmen Außenschicht ausgestattet und mit anwenderfreundlichen Ohrbügeln und einer vollständig verstellbaren Nasendichtung erhältlich.
- Frei von Naturkautschuklatex oder Silikon, wodurch das Risiko von Hautreizungen verringert wird.
- Zertifiziert nach EN14683 Typ IIR, um die Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und alle relevanten technischen Informationen zu umfassen.
- Verpackung: 4 Kartons x 100 Masken mit Schlaufen (insgesamt 400)
Spezifikation
Orange | |
ISO 14001, ISO 9001; Nur für industrielle Anwendungen | |
Ja |
Nicht steril | |
Wraparound Splashguard™ Blendschutzvisier (atmungsaktive Folie widersteht dem Eindringen von Flüssigkeiten), weiches Schaumstoffband, Bänder |