Learn More
Tecnazene 100 μg/ml in Ethanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324416
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324416 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324416 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17200000EL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene
CAS 117-18-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene
Versandbedingung +20°C
Summenformel C6 H Cl4 N O2
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene, 1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,3,5,6-tetrachlorobenzene, 2,3,5,6-Tetrachloro-1-nitrobenzene, Chipman 3142, Folosan, Folosan DB 905, Fusarex, Myfusan, NSC 10235, Napotate, Nebulin, TCNB, TCNB (pesticide), Tecnazen, Tecnazene, Tetrachloronitrobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H
SMILES [O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
IUPAC-Name 1,2,4,5-Tetrachlor-3-nitrobenzol
Solvent or Matrix Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 260.89
Menge 1 mL
Formelmasse 258.8761 g/mol