Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Teclu Brenner
Artikelnummer. 10702312
Click to view available options
Gastyp:
Erdgas
Propan
Packungsgröße:
1 Stück
Brenner nach DIN30665 können nicht vollständig abgeschaltet werden. Eine kleine Flamme brennt weiter, selbst wenn das Nadelventil oder der Absperrhahn ausgeschaltet sind. Der Gasstrom ist über den zentralen Absperrhahn im Labor zu unterbinden.
Artikelnummer. 10702312
Marke: Usbeck Laborgeraete™ 1221
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Brenner nach DIN30665 können nicht vollständig abgeschaltet werden. Eine kleine Flamme brennt weiter, selbst wenn das Nadelventil oder der Absperrhahn ausgeschaltet sind. Der Gasstrom ist über den zentralen Absperrhahn im Labor zu unterbinden.
Führen Sie mit dem Usbeck Laborgeräte™ Teclubrenner Experimente bei höheren Temperaturen durch. Er ist für die Verwendung mit Erdgas und Propan geeignet und erreicht Temperaturen bis 1600 °C.
  • Luftregulierung
  • Nadelventil
  • Variante des Bunsenbrenners
Spezifikation
Produkttyp Teclu Brenner
Gastyp Propan
Durchmesser (metrisch) 17 mm (Kopf)
Außendurchmesser (metrisch) Mischrohr 14 mm
Höhe (metrisch) 165 mm
Max. Temperatur (metrisch) 1530 °C
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (metrisch) 260 g